Learn More
L-Cistina, 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11493410 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11493410 25 g
11403420 100 g
11413420 500 g
11423420 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11493410 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210145425
CAS 56-89-3
Fórmula molecular C6H12N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 240.292
Número MDL MFCD00064228
Clave InChI LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxietil]disulfanil]propanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystine
Nombre de nota Metal binding, protein structure, antioxidant
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Grado Cultivo celular
Forma física Crystals