Learn More
Melford L-cistina
Código de producto. 30018213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018213 5 kg 5 Kg
30018212 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018213 Proveedor Melford N.º de proveedor C810605000.0
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Número CAS: 56-89-3
Fórmula molecular: C6H12N2O4S2
Peso molecular: 240,3
Pureza química: > 98,5%
Soluble en:?HCl 1M
Conservar a: temperatura ambiente
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystine
CAS 56-89-3
Fórmula molecular C6H12N2O4S2
Cantidad 5 kg