Learn More
L-Cysteinylglycine, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C5H10N2O3S |
| Número MDL | MFCD00055567 |
| Peso molecular | 178.21 |
| Clave InChI | ZUKPVRWZDMRIEO-VKHMYHEASA-N |
| SMILES | N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-[(2R)-2-amino-3-sulfanylpropanamido]acetic acid |
| Cantidad | 100 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 178.21 |
| Mostrar más |