Learn More
Trifluoroacetato de L-cisteinil-L-cisteinil-L-alfa-glutamil-L-tirosil-L-cisteinil-L-cisteinil-L-asparaginil-L-prolil-L-alanil-L-cisteinil-L-treonilglicil-L-cisteinil-L-tirosina, TRC
Código de producto. 30365246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30365246 5 mg
1 options
Código de producto. 30365246 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9947605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Cysteinyl-L-cysteinyl-L-alpha-glutamyl-L-tyrosyl-L-cysteinyl-L-cysteinyl-L-asparaginyl-L-prolyl-L-alanyl-L-cysteinyl-L-threonylglycyl-L-cysteinyl-L-Tyrosine Trifluoroacetate
CAS 1638632-09-3
Fórmula molecular C61H86F3N15O23S6
Cantidad 5 mg
Sinónimo Linaclotide Linear Trifluoroacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C59H85N15O21S6.C2HF3O2/c1-26(47(82)69-41(25-101)55(90)73-46(27(2)75)57(92)62-19-44(79)64-37(21-97)51(86)68-36(59(94)95)17-29-7-11-31(77)12-8-29)63-56(91)42-4-3-15-74(42)58(93)35(18-43(61)78)67-53(88)39(23-99)72-54(89)40(24-100)71-50(85)34(16-28-5-9-30(76)10-6-28)66-49(84)33(13-14-45(80)81)65-52(87)38(22-98)70-48(83)32(60)20-96;3-2(4,5)1(6)7/h5-12,26-27,32-42,46,75-77,96-101H,3-4,13-25,60H2,1-2H3,(H2,61,78)(H,62,92)(H,63,91)(H,64,79)(H,65,87)(H,66,84)(H,67,88)(H,68,86)(H,69,82)(H,70,83)(H,71,85)(H,72,89)(H,73,90)(H,80,81)(H,94,95);(H,6,7)/t26-,27+,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,46-;/m0./s1
SMILES C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@H](CS)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@H](CS)NC(=O)[C@H](CS)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](CS)NC(=O)[C@@H](N)CS)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)C(=O)O.OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC (4S)-5-[[(2S)-1-[[(2R)-1-[[(2R)-1-[[(2S)-4-amino-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-[[(2R)-1-[[(2S,3R)-1-[[2-[[(2R)-1-[[(1S)-1-carboxi-2-(4-hidroxifenil)etil]amino]-1-oxo-3-sulfanilpropan-2-il]amino]-2-oxoetil]amino]-3-hidroxi-1-oxobutan-2-il]amino]-1-oxo-3-sulfanilpropan-2-il]amino]-1-o ácido xopropan-2-il]carbamoil]pirrolidin-1-il]-1,4-dioxobutan-2-il]amino]-1-oxo-3-sulfanilpropan-2-il]amino]-1-oxo-3-sulfanilpropan-2-il]amino]-3-(4-hidroxifenil)-1-oxopropan-2-il]amino]-4-[[(2R)-2-[[(2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoil]amino]-3-sulfanilpropanoil]amino]-5-oxopentanoico; ácido 2,2,2-trifluoroacético
Peso molecular (g/mol) 1646.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 1645.4297