Learn More
Ácido L-cisteínasulfínico, monohidrato, TRC
Código de producto. 30357837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30357837 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30357837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC997750500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteinesulfinic Acid Monohydrate
CAS 207121-48-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C3 H7 N O4 S . H2 O
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO4S.H2O/c4-2(3(5)6)1-9(7)8;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t2-;/m0./s1
SMILES O.N[C@@H](CS(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-sulfinopropanoico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 171.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0201
Porcentaje de pureza >95