Learn More
Ácido L-cisteínasulfínico, Mikromol™
Código de producto. 30051862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051862 100 mg 100 miligramos
30050787 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051862 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0236.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido L-cisteínasulfínico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteinesulfinic Acid
CAS 1115-65-7
Nombres de analitos o componentes L-Cysteinesulfinic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C3 H7 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo L-Cysteinesulfinic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO4S/c4-2(3(5)6)1-9(7)8/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8)/t2-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CS(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-sulfinopropanoico
Peso molecular (g/mol) 153.16
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0096 g/mol