Learn More
L-Cisteína, TRC
Código de producto. 30009607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
10 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009607 10 mg 10 miligramos
30004475 2.5 g 2.50 g
17960375 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009607 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99500010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-90-4
Fórmula molecular C3 H7 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 121.16
Sinónimo L-Cysteine, Acetylcysteine Imp. B (EP)
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico
SMILES N[C@@H](CS)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0197
Porcentaje de pureza >95%