Learn More
L-Cisteína Sulfona, TRC
Código de producto. 30136153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136153 500 mg 500 miligramos
30003211 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC997825500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30452-69-8
Fórmula molecular C6 H12 N2 O6 S2
Peso molecular (g/mol) 272.3
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-amino-3-[(2R)-2-amino-2-carboxietil]sulfonilsulfanoico
SMILES N[C@@H](CSS(=O)(=O)C[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine-sulfone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N2O6S2/c7-3(5(9)10)1-15-16(13,14)2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0137