Learn More
L-cisteína, MP Biomedicals™
Código de producto. 11433400 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11433400 5 g
1 options
Código de producto. 11433400 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210144405
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine
CAS 52-90-4
Color Blanco
Fórmula molecular C3H7NO2S
Número MDL MFCD00064306
Sinónimo l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
Clave InChI XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Densidad 1.334g/cm3(L)
SMILES C(C(C(=O)O)N)S
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 121.154
Cantidad 5 g
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.16
Forma física Sólido