Learn More
L-cisteína, Mikromol™
Código de producto. 17942416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17942416 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17942416 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0024.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
L-cisteína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine
CAS 52-90-4
Nombres de analitos o componentes L-Cysteine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C3 H7 N O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo L-Cysteine, Acetylcysteine Imp. B (EP), Acetylcysteine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CS)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 121.16
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0197 g/mol