Learn More
L-Cysteine methyl ester hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16402309
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16402309 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16402309 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1038
MedChemExpress L-Cysteine methyl ester hydrochloride is an antitussive, and an expectorant agent, used to relieve breathing difficulties caused by mucus.
L-Cysteine methyl ester hydrochloride is an antitussive, and an expectorant agent, used to relieve breathing difficulties caused by mucus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine methyl ester hydrochloride
CAS 18598-63-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H10ClNO2S
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (582.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CS)C(OC)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 171.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.65
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation