Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de éster metílico de L-cisteína, 98 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Cysteine methyl ester hydrochloride |
| Nombre de nota | 98% |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | HSCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl |
| Cantidad | 25 g |
| Índice Merck | 15, 5856 |
| Rotación específica | -1.5° to -3.2° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl) |
| Mostrar más |