Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de éster metílico de L-cisteína, 98 %
Código de producto. 10279833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10279833 5 g Frasco de vidrio 5 g
10561521 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10279833 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 303240050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18598-63-5 | C4H10ClNO2S | 171.639 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18598-63-5
Fórmula molecular C4H10ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 171.639
Número MDL MFCD00038985
Clave InChI WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Sinónimo l-cysteine methyl ester hydrochloride, methyl l-cysteinate hydrochloride, h-cys-ome.hcl, l-cystein methyl ester hydrochloride, acdrile, actiol, mecysteine hydrochloride, cysteine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
PubChem CID 2733208
Nombre IUPAC metil (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoato; clorhidrato
SMILES COC(=O)C(CS)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 5856
Condición de rotación específica − 2.25 (20.00°C c=5,1 N HCl)
Rotación específica -1.5° to -3.2° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.65
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino