Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de éster metílico L-cisteína
Código de producto. 15496379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496379 100 g 100 g
15486379 25 g 25 g
15406389 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15496379 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64436.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18598-63-5 | C4H10ClNO2S | 171.639 g/mol
L-Cysteine methyl ester hydrochloride is a biochemical shown to inhibit binding of ethynylestradiol metabolites to protein and nucleic acids. It used in the synthesis of peptides, Preparation of thiazolidine-4-carboxylates with carbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster metílico de L-cisteína es un producto bioquímico que ha demostrado inhibir la unión de los metabolitos del etilotradiol a las proteínas y los ácidos nucleicos. Se utiliza en la síntesis de péptidos, preparación de tiazolidina-4-carboxilatos con compuestos de carbonilo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18598-63-5
Fórmula molecular C4H10ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 171.639
Número MDL MFCD00038998
Clave InChI WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Sinónimo l-cysteine methyl ester hydrochloride, methyl l-cysteinate hydrochloride, h-cys-ome.hcl, l-cystein methyl ester hydrochloride, acdrile, actiol, mecysteine hydrochloride, cysteine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
PubChem CID 2733208
Nombre IUPAC metil (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoato; clorhidrato
SMILES COC(=O)C(CS)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 142°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 3685824
Índice Merck 14,5785
Información de solubilidad Soluble in water
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.65
Forma física Polvo cristalino