Learn More
Cloruro de L-Cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Cysteine hydrochloride |
| CAS | 52-89-1 |
| Fórmula molecular | C3 H7 N O2 S . H Cl |
| Sinónimo | (R)-Cysteine HCl, (R)-1-carboxy-2-mercaptoethanaminium chloride, L-(+)-Cysteine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H](CS)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-amino-3-sulfanil-ácido propanoico; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 157.62 |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.9964 |
| Mostrar más |