Learn More
Clorhidrato de L-cisteína monohidrato (cristales blancos), Fisher BioReagents
Código de producto. 10061693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10061693 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10061693 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP376100
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este aminoácido es adecuado para su uso en sistemas de cultivo de tejidos que requieren aditivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Punto de fusión 175 °C
Amonio 0,02% máx.
CAS 4-6-7048
Arsénico (As) 1 ppm máx.
pH De 1 a 2
Color Blanco
Cloruro 19,89 a 20,29%
Metales pesados (como Pb) 10 ppm máx.
Identificación Superar pruebas
Intervalo de porcentaje de ensayo 98,5 a 101 %
Pérdida por secado 8,5 a 12,0%
Otros aminoácidos no detectados
Fórmula molecular C3H10ClNO3S
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido 0,1% máx.
Rotación específica 5.5 a 7.0° (+ o -)
Estado de la solución (%T) 98,0% mín
Sinónimo l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
Vector alfa Clorhidrato de cisteína
Clave InChI QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico;hidrato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 175.63
Cantidad 100 g
PubChem CID 23462
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.64
Porcentaje de pureza 98,5 a 101%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2