Learn More
Clorhidrato de L-cisteína monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cysteine hydrochloride monohydrate |
| CAS | 7048-04-6 |
| Fórmula molecular | C3 H7 N O2 S . Cl H . H2 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Cysteine hydrochloride monohydrate, (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1 |
| SMILES | O.Cl.N[C@@H](CS)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico;hidrato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 175.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.007 |