Learn More
Clorhidrato de L-cisteína, monohidrato, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15567954 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15567954 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15557954 100 g Frasco de polietileno 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15567954 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 207106
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 4-6-7048
Fórmula molecular C3H10ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 175.63
Clave InChI QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Sinónimo l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico;hidrato;clorhidrato
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine Hydrochloride
Nombre de nota Monohydrate
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.64
Gravedad específica 1L = 1.50kg
Grado Multicomponente/USP