Learn More
Clorhidrato de L-cisteína, monohidrato, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Cysteine Hydrochloride |
| Nombre de nota | Monohydrate |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.64 |
| Gravedad específica | 1L = 1.50kg |
| Grado | Multicomponente/USP |