Learn More
Clorhidrato de L-cisteína monohidrato, MP Biomedicals
Código de producto. 11493400 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11493400 500 g
11473400 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493400 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02101446.5
  • El clorhidrato de L-cisteína monohidrato se ha utilizado en un protocolo para la separación de neuronas ganglionares de la raíz dorsal (DRG).
  • También se ha utilizado en un estudio para examinar su efecto como inhibidor en la prevención del pardeamiento enzimático de las manzanas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C3H10ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 175.63
Número MDL MFCD00065606
Clave InChI QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
CAS 1880366
Punto de fusión 175°C (literature)
Fórmula lineal C3H7NO2S·HCl· H2O
Cantidad 500 g
Sinónimo 2-propoxy-benzaldehyde, 2-propyloxybenzaldehyde, 2-n-propoxybenzaldehyde, propoxy benzaldehyde, acmc-20anok, pubchem3160, benzaldehyde,-2-propoxy, benzaldehyde,2-propoxy, aronis23744, 2,6-dichloro-4-nitropyridine 3-oxide
Información de solubilidad Freely soluble in water (50mg/mL).
SMILES [H+].O.[Cl-].N[C@@H](CS)C(O)=O
Nombre IUPAC Hidrógeno cloruro de hidrato de ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico
PubChem CID 249807
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.64
Forma física Crystals