Descripción
- El clorhidrato de L-cisteína monohidrato se ha utilizado en un protocolo para la separación de neuronas ganglionares de la raíz dorsal (DRG).
- También se ha utilizado en un estudio para examinar su efecto como inhibidor en la prevención del pardeamiento enzimático de las manzanas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE |
| CAS | 4-6-7048 |
| Punto de fusión | 175 °C (literatura) |
| Fórmula lineal | C3H7NO2S·HCl· H2O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl |
| Información de solubilidad | Soluble libremente en agua (50mg/mL). |
| SMILES | C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico;hidrato;clorhidrato |
| PubChem CID | 23462 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate