Learn More
Monohidrato de clorhidrato de L-cisteína, MP Biomedicals™
Código de producto. 11483400 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483400 100 g -
11403410 1 kg 1 Kg
11413410 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483400 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02101446.1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4-6-7048 | C3H10ClNO3S | 175.63 g/mol
Chemical Identifiers
CAS 4-6-7048
Fórmula molecular C3H10ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 175.63
Número MDL MFCD00065606
Clave InChI QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Sinónimo l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico;hidrato;clorhidrato
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Nombre de nota Precursor en los sectores alimentario, farmacéutico y de cuidado personal
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.64
Grado Cultivo celular
Forma física Crystals