Learn More
Monohidrato de clorhidrato de L-cisteína, MP Biomedicals™
Código de producto. 11413410 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413410 5 kg -
11483400 100 g -
11403410 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413410 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210144605
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
CAS: 4-6-7048 | C3H10ClNO3S | 175.63 g/mol
Identificatori chimici
CAS 4-6-7048
Fórmula molecular C3H10ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 175.63
Número MDL MFCD00065606
Clave InChI QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Sinónimo l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico;hidrato;clorhidrato
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Nombre de nota Precursor en los sectores alimentario, farmacéutico y de cuidado personal
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.64
Grado Cultivo celular
Forma física Crystals
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.