Learn More
Clorhidrato de L-cisteína, monohidrato, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10499740 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10499740 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10499740 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/9152/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 175°C
CAS 4-6-7048
pH 1 to 2
Color Blanco
Fórmula molecular C3H10ClNO3S
Envase Jarra de plástico para polvo
Número MDL 65606
Clave InChI QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Peso molecular (g/mol) 175.63
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.64g/mol
Forma física Sólido