Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de L-cisteína monohidrato, 99 %
Descripción
L-Cysteine hydrochloride monohydrate is used as a precursor in food, pharmaceutical and personal care products. It is actively involved in the production of flavors such as meat flavor obtained by reacting with sugars. It plays an important role as a key raw material for the manufacture of N-acetyl-L-cysteine, S-carboxymethyl-L-cysteine and L-cysteine base. It is involved in the treatment of liver disease as an antioxidant and antidote. Being an essential amino acid, it used as animal feed especially for sheep, which is responsible the growth of wool.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de L-cisteína monohidrato se utiliza como precursor en productos alimenticios, farmacéuticos y de cuidado personal. Participa activamente en la obtención de sabores como el sabor de la carne obtenido al reaccionar con azúcares. Desempeña un papel importante como materia prima clave para la fabricación de N-acetil-L-cisteína, S-carboximetil-L-cisteína y L-cisteína base. Participa en el tratamiento de la enfermedad hepática como antioxidante y antídoto. Siendo un aminoácido esencial, se utiliza como alimento animal especialmente para las ovejas y responsable del crecimiento de la lana.
Solubilidad
Soluble en agua fría.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, metales y cloruro de hidrógeno.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Cysteine hydrochloride monohydrate |
| Punto de fusión | ∽175°C (decomposition) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Beilstein | 5158059 |
| Información de solubilidad | Soluble in cold water. |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.64 (157.62 Anhydrous) |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
Seguridad y manipulación
- L-Cysteine hydrochloride monohydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: L-(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate