Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de L-cisteína monohidrato, 99 %
Código de producto. 11448563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448563 25 g 25 g
11458563 100 g 100 g
11468563 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448563 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A10389.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.18€
    30.65€ / 25 g
    Ahorro 6.53€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7048-04-6 | C3H10ClNO3S | 175.63 g/mol
L-Cysteine hydrochloride monohydrate is used as a precursor in food, pharmaceutical and personal care products. It is actively involved in the production of flavors such as meat flavor obtained by reacting with sugars. It plays an important role as a key raw material for the manufacture of N-acetyl-L-cysteine, S-carboxymethyl-L-cysteine and L-cysteine base. It is involved in the treatment of liver disease as an antioxidant and antidote. Being an essential amino acid, it used as animal feed especially for sheep, which is responsible the growth of wool.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de L-cisteína monohidrato se utiliza como precursor en productos alimenticios, farmacéuticos y de cuidado personal. Participa activamente en la obtención de sabores como el sabor de la carne obtenido al reaccionar con azúcares. Desempeña un papel importante como materia prima clave para la fabricación de N-acetil-L-cisteína, S-carboximetil-L-cisteína y L-cisteína base. Participa en el tratamiento de la enfermedad hepática como antioxidante y antídoto. Siendo un aminoácido esencial, se utiliza como alimento animal especialmente para las ovejas y responsable del crecimiento de la lana.
Solubilidad
Soluble en agua fría.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, metales y cloruro de hidrógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-6-7048
Fórmula molecular C3H10ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 175.63
Número MDL MFCD00065606
Clave InChI QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Sinónimo l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico;hidrato;clorhidrato
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine hydrochloride monohydrate
Punto de fusión ∽175°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 5158059
Información de solubilidad Soluble in cold water.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.64 (157.62 Anhydrous)
Sensibilidad Air Sensitive
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Cysteine hydrochloride monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..