Learn More
L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate, 98.5 to 101.5% (Dry Basis)
Código de producto. 15895448 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15895448 100 g Frasco de plástico 100 g
15885448 25 g Frasco de plástico 25 g
15805458 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15815458 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15895448 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J14035.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7048-04-6 | C3H10ClNO3S | 175.63 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-6-7048
Fórmula molecular C3H10ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 175.63
Número MDL MFCD00065606
Clave InChI QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Sinónimo l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.H2O, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
Nombre IUPAC Ácido (2 R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico;hidrato;clorhidrato
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Punto de fusión ∼175°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HSCH2CH(NH2)COOH.HCl.H2O
Beilstein 5158059
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.63
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.5%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Cysteine hydrochloride monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Cysteine hydrochloride monohydrate