Learn More
L-Cysteine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16433469
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16433469 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16433469 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0337A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
MedChemExpress L-Cysteine hydrochloride is a conditionally essential amino acid, which acts as a precursor for biologically active molecules such as hydrogen sulphide (H2S), glutathione and taurine. L-Cysteine hydrochloride suppresses ghrelin and reduces appetite in rodents and humans.
L-Cysteine hydrochloride is a conditionally essential amino acid, which acts as a precursor for biologically active molecules such as hydrogen sulphide (H2S), glutathione and taurine. L-Cysteine hydrochloride suppresses ghrelin and reduces appetite in rodents and humans.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine hydrochloride
CAS 52-89-1
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H8ClNO2S
Cantidad 1 g
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (634.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CS)C(O)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 157.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.62
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism