Learn More
L-cisteína hidrato de clorhidrato, 98,5-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646102 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10646102 100 g Frasco de plástico 100 g
10040840 5 g Frasco de vidrio 5 g
10226983 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10646102 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111781000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
El hidrato de clorhidrato de L-cisteína, número de CA S 7048-04-6, también conocido como hidrocloruro de L-cisteína monohidrato, es una sal soluble del aminoácido no esencial, L-cisteína.Se utiliza comúnmente como nucleófilo en varias reacciones químicas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• El hidrato de hidrocloruro de L-cisteína es un aminoácido proteinogénico no esencial que se utiliza comúnmente en reacciones químicas, por ejemplo, la cadena lateral de tiol en la cisteína a menudo participa en reacciones enzimáticas como nucleófilo.
Aplicación
• El hidrato de hidrocloruro de L-cisteína desempeña un papel importante como inhibidor de la histidina amoniaco-liasa con la capacidad de interferir con la acción de la histidina amoniaco-liasa.
•En reacciones químicas, el hidrato de hidrocloruro de L-cisteína se utiliza como materia prima para la producción de S-carboximetil-L-cisteína, base de L-cisteína y N-acetil-L-cisteína.
•Este compuesto también tiene actividad antioxidante.
• Se ha utilizado en protocolos de laboratorio para separar neuronas ganglionares radiculares posteriores.
•Este compuesto se aplica para estudiar el efecto inhibidor del hidrato de hidrocloruro de L-cisteína en la prevención del pardeamiento enzimático de las manzanas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 345909-32-2
Fórmula molecular C3H8ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 157.61
Número MDL MFCD00065606
Clave InChI IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
Sinónimo l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
PubChem CID 23462
SMILES Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine hydrochloride hydrate
Punto de fusión 175°C
Amonio 100ppm max.
Color Blanco o incoloro
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 20ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5-101.0%
Pérdida por secado 8.0% to 12.0% (24 hrs, 5mm Hg)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HCl·xH2O
Beilstein 04, 506
Rotación específica +5.5° to +7.0° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl)
Sulfato 300ppm max.
Índice Merck 14, 2781
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico;hidrato;clorhidrato
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.61
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.0% (on dried substance)
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Cysteine hydrochloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.