Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de L-cisteína, anhidro, 98 %
Código de producto. 11332466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332466 25 g 25 g
11342466 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332466 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L06328.14
Solicitar formato a granel o personalizado
El clorhidrato de L-cisteína, número de CAS 7048-04-6, también conocido como hidrocloruro de L-cisteína monohidrato, es una sal soluble del aminoácido no esencial, L-cisteína.Se utiliza comúnmente como nucleófilo en varias reacciones químicas.
L-Cysteine hydrochloride, anhydrous is widely used as additive in food production. It is used as an antioxidant to promote fermentation and keep the flavor. It is also used in cosmetics and animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhidro clorhidrato de L-cisteína se utiliza ampliamente como aditivo en la producción de alimentos. Se utiliza como antioxidante para propiciar la fermentación y mantener el sabor. También se utiliza en cosméticos y alimentación de animales.
Solubilidad
Soluble en agua. (580 g/L a 20 °C),
Notas
Presenta propiedades higroscópicas. Debe almacenarse lejos del aire y del agua. No es compatible con el aire, el agua, los metales ni los agentes oxidantes. Sensible al aire y a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-89-1
Fórmula molecular C3H8ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 157.61
Número MDL MFCD00064553
Clave InChI IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
Sinónimo l-cysteine hydrochloride, cystein chloride, r-cysteine hydrochloride, l-cysteine.hcl, cysteine monohydrochloride, l-+-cysteine hydrochloride, l-cysteine, hydrochloride, l-cysteine monohydrochloride, cysteine hcl, l-cysteine hydrochloride anhydrous
PubChem CID 60960
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico; clorhidrato
SMILES Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine hydrochloride
Punto de fusión ∽180°C (decomposition)
Nombre de nota anhydrous
pH 0.8 to 1.2
Beilstein 3560277
Índice Merck 14,2781
Información de solubilidad Soluble in water. (580g/L at 20°C),
Cantidad 25 g
Olor Irritating
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.62
Rotación óptica +6.4° (c=5 in 5N HCl)
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Cysteine hydrochloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Cysteine, hydrochloride