Learn More
Clorhidrato de L-cisteína, 98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10871861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10871861 25 g Frasco de vidrio 25 g
10575100 100 g Frasco de vidrio 100 g
10842821 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10871861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434850250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52-89-1 | C3H8ClNO2S | 157.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-89-1
Fórmula molecular C3H8ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 157.61
Número MDL MFCD00064553
Clave InChI IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
Sinónimo l-cysteine hydrochloride, cystein chloride, r-cysteine hydrochloride, l-cysteine.hcl, cysteine monohydrochloride, l-+-cysteine hydrochloride, l-cysteine, hydrochloride, l-cysteine monohydrochloride, cysteine hcl, l-cysteine hydrochloride anhydrous
PubChem CID 60960
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico; clorhidrato
SMILES Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine hydrochloride
Punto de fusión 175.0°C to 181.0°C
Color Blanco a marrón
Análisis elemental 22.29 to 23.43 % C 8.67 to 9.11 % N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CH(NH2)CO2H·HCl
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,2778
Rotación específica + 7.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Cysteine hydrochloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.