Learn More
Melford Clorhidrato de L-cisteína
Código de producto. 30018208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018208 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30018208 Proveedor Melford N.º de proveedor C81020100.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El clorhidrato de L-cisteína monohidrato es un compuesto derivado del aminoácido cisteína y se utiliza comúnmente como precursor en la síntesis de proteínas y péptidos.
El clorhidrato de L-cisteína monohidrato es un compuesto derivado del aminoácido cisteína y se utiliza comúnmente como precursor en la síntesis de proteínas y péptidos.
Se utiliza a menudo en medios de cultivo celular para favorecer el crecimiento y la viabilidad de las células. La L-cisteína es un componente esencial para la síntesis de glutatión, un antioxidante importante en las células.
Se emplea en procesos biotecnológicos para la producción de proteínas recombinantes. Puede actuar como agente reductor, facilitando el correcto plegamiento y estabilidad de las proteínas.
Los investigadores pueden utilizar esta sustancia química en diversos experimentos y estudios de laboratorio, dada su función en la síntesis de proteínas y los procesos celulares.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine HCl
CAS 4-6-7048
Fórmula molecular C3H7NO2S-HCl-H2O
Cantidad 100 g