Learn More
Clorhidrato de éster etílico de L-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Cysteine Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 868-59-7 |
| Fórmula molecular | C5H11NO2S.HCl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Cystanin, Ethyl L-cysteinate hydrochloride, Ethyl cysteinate hydrochloride, NSC 117387, NSC 519837 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2S.ClH/c1-2-8-5(7)4(6)3-9;/h4,9H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CS |
| Nombre IUPAC | Etilo (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 185.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0277 |