Learn More
Clorhidrato de éster etílico L-cisteína, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311677 100 g 100 g
11301677 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04692.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 868-59-7 | C5H12ClNO2S | 185.666 g/mol
L-Cysteine ethyl ester hydrochloride is widely used in food additive, cosmetic, pharmaceutical area.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster etílico L-cisteína se utiliza ampliamente en aditivos alimentarios, cosméticos y el sector farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Presenta propiedades higroscópicas. Debe almacenarse lejos de la humedad y de los agentes oxidantes. No compatible con agentes oxidantes ni el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 868-59-7
Fórmula molecular C5H12ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 185.666
Número MDL MFCD00012631
Clave InChI JFKJWWJOCJHMGV-WCCKRBBISA-N
Sinónimo l-cysteine ethyl ester hydrochloride, h-cys-oet.hcl, r-ethyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride, l-cystein ethyl ester hydrochloride, ethyl l-cysteinate hydrochloride, cysteine ethyl ester hydrochloride, l-cysteine ethyl ester hcl, unii-am467tb2i1, ethyl cysteinate hydrochloride, cysteine, ethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 2723617
Nombre IUPAC Etilo (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoato;clorhidrato
SMILES CCOC(=O)C(CS)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 123°C to 125°C
Beilstein 3562600
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.67
Rotación óptica −12° (c=1 in 1N HCl)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza ≥98%