Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de éster etílico de L-cisteína, 98 %
Código de producto. 10656102 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10656102 25 g 25 g
10060850 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656102 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 111790250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 868-59-7 | C5H12ClNO2S | 185.67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 868-59-7
Fórmula molecular C5H12ClNO2S
Número MDL MFCD00012631
Clave InChI JFKJWWJOCJHMGV-WCCKRBBISA-N
Sinónimo l-cysteine ethyl ester hydrochloride, h-cys-oet.hcl, r-ethyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride, l-cystein ethyl ester hydrochloride, ethyl l-cysteinate hydrochloride, cysteine ethyl ester hydrochloride, l-cysteine ethyl ester hcl, unii-am467tb2i1, ethyl cysteinate hydrochloride, cysteine, ethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 2723617
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine ethyl ester hydrochloride
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (40°C, 5 hrs) (vacuum, P2O5)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HSCH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl
Cantidad 25 g
Rotación específica -9° to -13° (20°C, 589nm) (c=1, 1M HCl)
SMILES CCOC(=O)C(CS)N.Cl
Nombre IUPAC Etilo (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoato;clorhidrato
Transmitancia 98% min. (c=2.5, H20, 430nm) 1cm cell
Peso molecular (g/mol) 185.666
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.67
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvos o fragmentos