Learn More
Disulfuro de L-Cisteína-D-penicilamina, TRC
Código de producto. 30361752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361752 250 mg 250 miligramos
30363123 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC996800250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18840-45-4
Fórmula molecular C8H16N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 268.35
Sinónimo 3-[[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]dithio]-D-valine, 3,3-Dimethyl-3,3'-dithiodialanine, (R)-3-[(2-Amino-2-carboxyethyl)dithio]-D-valine, 3-[(L-2-Amino-2-carboxyethyl)dithio]-D-valine, Penicillamine Cysteine Disulfide
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxietil]dissulfanil]-3-ácido metilbutanoico
SMILES CC(C)([C@H](C(=O)O)N)SSC[C@@H](C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine-D-penicillamine Disulfide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2O4S2/c1-8(2,5(10)7(13)14)16-15-3-4(9)6(11)12/h4-5H,3,9-10H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)/t4-,5-/m0/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0551