Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-cisteína, reactivo de cultivo celular
Código de producto. 15455929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455929 100 g 100 g
15445929 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455929 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63745.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52-90-4 | C3H7NO2S | 121.154 g/mol
Non-animal sourced L-cystine is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies. L-cystine is used as a cell culture supplement. l-cysteine to media protects against or reverses abnormal growth & malignant transformation in aged controls. L-Cysteine is a food additive permitted for direct addition to food for human consumption.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-cistina de origen no animal se utiliza como componente de medios de cultivo celular para la biomanufactura comercial de proteínas recombinantes terapéuticas y anticuerpos monoclonales. La L-cisteína se utiliza como suplemento en los cultivos celulares. La L-cisteína a los medios protege contra el crecimiento anormal y la transformación maligna en los controles de edad avanzada o los revierte. L-cisteína es un aditivo alimentario permitido para la adición directa a los alimentos para consumo humano.
Solubilidad
Soluble en agua (10 mg/ml), 1N HCl (50 mg/ml) y etanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-90-4
Fórmula molecular C3H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 121.154
Número MDL MFCD00064306
Clave InChI XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine
Punto de fusión ∽220°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 1721408
Índice Merck 14,2781
Información de solubilidad Soluble in water (10mg/ml),1N HCl (50mg/ml),and ethanol.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.16
Rotación óptica +7.6° (c=5 in 5N HCl)
Sensibilidad Air Sensitive
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo