Learn More
L-Cisteína, 99,5%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11463400 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11463400 500 g
11453400 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463400 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210144490
CAS 52-90-4
Fórmula molecular C3H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 121.154
Clave InChI XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.16
Forma física Polvo cristalino