Learn More
L-cisteína-3,3-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Cysteine-3,3-d2 |
| CAS | 130633-02-2 |
| Fórmula molecular | C3 D2 H5 N O2 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | L-Cysteine-3,3-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(S)[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3,3-dideuterio-3-sulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 123.171 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.032 |