Learn More
L-cisteína-15N,d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Cysteine-15N,d3 |
| CAS | 1795787-05-1 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H4 15N O2 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic Acid-15N,d3, (R)-Cysteine-15N,d3, 2-Amino-3-mercaptopropionic Acid-15N,d3, Cystein-15N,d3, Cysteine-15N,d3, E 920-15N,d3, Half-cystine-15N,d3, L-(+)-Cysteine-15N,d3, 3-Mercapto-L-alanine-15N,d3, L-Cys-15N,d3, NSC 8746-15N,d3, Thioserine-15N,d3, β-Mercaptoalanine-15N,d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,4+1 |
| SMILES | [2H]C([2H])(S)[C@]([2H])([15NH2])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-(^{15}N)azanil-2,3,3-trideuterio-3-sulfanil-propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 125.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0356 |