Learn More
L-Cisteína-13C3, TRC
Código de producto. 30132924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132924 1 mg 1 miligramo
30136095 5 mg 5 miligramos
30012918 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132924 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9950041MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202114-66-7
Fórmula molecular 13C H7 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 124.14
Sinónimo L-Cysteine-1,2,3-13C3
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-sulfanil-(1,2,3-^{13}C_{3})ácido propanoico
SMILES N[13C@@H]([13CH2]S)[13C](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine-13C3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0298
Porcentaje de pureza >95%