Learn More
L-Cisteína-13C3,15N, TRC
Código de producto. 30134782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134782 2.5 mg 2.50 miligramo
30010706 10 mg 10 miligramos
30006683 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134782 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9950012.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202406-97-1
Fórmula molecular 13C3H715NO2S
Peso molecular (g/mol) 125.13
Sinónimo (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic-13C3,15N Acid, (R)-Cysteine-13C3,15N, 2-Amino-3-mercaptopropionic--13C3,15N Acid, Cystein, Cysteine-13C3,15N, Half-cystine-13C3,15N, L-(+)-Cysteine-13C3,15N, 3-Mercapto-L-alanine--13C3,15N, L-Cys-13C3,15N, Thioserine-13C3,15N, β-Mercaptoalanine-13C3,15N, H-Cys-OH-13C3,15N
Nombre IUPAC (2S)-2-(15N)azanil-3-sulfanil(1,2,3-13C3)ácido propanoico
SMILES S[13C]([H])([H])[13C@]([15NH2])([H])[13C](O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine-13C3,15N
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1