Learn More
L-cisteína-1-13C, TRC
Código de producto. 30350093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30350093 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30350093 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC995003250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteine-1-13C
CAS 224054-24-4
Fórmula molecular 13C C2 H7 N O2 S
Cantidad 250 mg
Sinónimo (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic-1-13C Acid, (R)-Cysteine-1-13C, 2-Amino-3-mercaptopropionic-1-13C Acid, Cystein-1-13C, Cysteine-1-13C, E 920-1-13C, Half-cystine-1-13C, L-(+)-Cysteine-1-13C, 3-Mercapto-L-alanine-1-13C, L-Cys-1-13C, NSC 8746-1-13C, Thioserine-1-13C, β-Mercaptoalanine-1-13C, H-Cys-OH-1-13C
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
SMILES N[C@@H](CS)[13C](=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-sulfanil(1^{13}C)propanoico
Peso molecular (g/mol) 122.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0231