Learn More
L-cisteína-1-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Cysteine-1-13C |
| CAS | 224054-24-4 |
| Fórmula molecular | 13C C2 H7 N O2 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic-1-13C Acid, (R)-Cysteine-1-13C, 2-Amino-3-mercaptopropionic-1-13C Acid, Cystein-1-13C, Cysteine-1-13C, E 920-1-13C, Half-cystine-1-13C, L-(+)-Cysteine-1-13C, 3-Mercapto-L-alanine-1-13C, L-Cys-1-13C, NSC 8746-1-13C, Thioserine-1-13C, β-Mercaptoalanine-1-13C, H-Cys-OH-1-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1 |
| SMILES | N[C@@H](CS)[13C](=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-sulfanil(1^{13}C)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 122.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0231 |