Learn More
Ácido L-cisteico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Cysteic acid |
| CAS | 498-40-8 |
| Fórmula molecular | C3 H7 N O5 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cysteic acid, L-3-sulfo-alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO5S/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CS(=O)(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3-sulfopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 169.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0045 |