Learn More
Ácido Cístico Monohidrato L, TRC
Código de producto. 30134235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134235 10 g 10 g
30133347 50 g 50 g
30006010 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99450010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23537-25-9
Fórmula molecular C3 H7 N O5 S . H2 O
Peso molecular (g/mol) 187.17
Sinónimo 3-Sulfo-L-alanine Monohydrate, (R)-2-Amino-3-sulfopropanoic Acid Monohydrate
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-amino-3-sulfopropanoico; hidrato
SMILES O.N[C@@H](CS(=O)(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteic Acid Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO5S.H2O/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0151