Learn More
Ácido Cístico Monohidrato L, TRC
Código de producto. 30133347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133347 50 g 50 g
30134235 10 g 10 g
30006010 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133347 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99450050G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23537-25-9
Fórmula molecular C3 H7 N O5 S . H2 O
Peso molecular (g/mol) 187.17
Sinónimo 3-Sulfo-L-alanine Monohydrate, (R)-2-Amino-3-sulfopropanoic Acid Monohydrate
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-amino-3-sulfopropanoico; hidrato
SMILES O.N[C@@H](CS(=O)(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material L-Cysteic Acid Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO5S.H2O/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0151
Condiciones de envío Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.