Learn More
Ácido L-cisteico monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15216038 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15216038 10 g 10 g
15226038 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15216038 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452840100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23537-25-9
Fórmula molecular C3H6NO5S
Peso molecular (g/mol) 168.14
Número MDL MFCD00149544
Clave InChI XVOYSCVBGLVSOL-REOHCLBHSA-M
Sinónimo l-cysteic acid monohydrate, unii-vn8x20t18r, cysteic acid monohydrate, l, r-2-amino-3-sulfopropanoic acid hydrate, l-alanine, 3-sulfo-, monohydrate, cysteinesulfonic acid hydrate, h-cys o 2-oh.h2o, l-cysteic acid hydrate, l-cysteic acid monohydrate mi, alanine, 3-sulfo-, monohydrate, l
PubChem CID 12308854
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-amino-3-sulfopropanoico; hidrato
SMILES [NH3+][C@@H](CS([O-])(=O)=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cysteic acid monohydrate
Punto de fusión 253.0°C to 254.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Fórmula lineal HO3SCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Cantidad 10 g
Condición de rotación específica + 8.00 (20.00°C c=5, H2O)
Rotación específica + 8.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.17
Porcentaje de pureza 99%