Learn More
L-(+)-Cistitionina, TRC
Código de producto. 30136292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136292 5 mg 5 miligramos
30137000 50 mg 50 miligramos
17989444 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9895005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-88-2
Fórmula molecular C7 H14 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 222.26
Sinónimo S-[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]-L-homocysteine, Cystathionine (6CI,7CI), Cystathionine, L- (8CI), L-Homocysteine, S-(2-amino-2-carboxyethyl)-, (R)-, S-[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]-L-homocysteine, Butanoic acid, 2-amino-4-[(2-amino-2-carboxyethyl)thio]-, [R-(R*,S*)]-, L-(+)-Cystathionine, L-Cystathionine
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-[(2R)-2-amino-2-carboxietil]ácido sulfanilbutanoico
SMILES N[C@@H](CCSC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cystathionine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m0/s1
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0674
Porcentaje de pureza >95%