Learn More
L-ciclopentilglicina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439258 1 g 1 g
15459258 250 mg 250 miligramos
15449258 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15439258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62776.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2521-84-8 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2521-84-8
Fórmula molecular C7H13NO2
Peso molecular (g/mol) 143.186
Número MDL MFCD03788076
Clave InChI XBPKRVHTESHFAA-LURJTMIESA-N
Sinónimo l-cyclopentylglycine, s-2-amino-2-cyclopentylacetic acid, 2-cyclopentyl-l-glycine, h-cyclopentyl-gly-oh, l-beta-cyclopentylglycine, 2s-amino cyclopentyl ethanoic acid, h-l-cpg-oh, s-2-cyclopentylglycine, s-amino-cyclopentyl-acetic acid, 2s-2-amino-2-cyclopentylacetic acid
PubChem CID 10374564
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-2-ciclopentilacético
SMILES C1CCC(C1)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Cyclopentylglycine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.18
Porcentaje de pureza 95%